missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonidegib diphosphate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16477126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16477126

Marca: Medchem Express HY16582

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.

Sonidegib diphosphate (Erismodegib diphosphate) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Sonidegib diphosphate
CAS 1218778-77-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H32F3N3O11P2
Quantità 100 mg
Sinonimo Erismodegib diphosphateLDE225 diphosphateNVP-LDE225 diphosphate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (146.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molecular Weight (g/mol) 681.49
Peso formulazione 681.49
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato