Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapters for Mach 1.6™ Centrifuges with 4-Place Swing Rotor and Rectangular Buckets
Codice prodotto. 10216842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
15 mL Blood Collection Tube
15 mL DIN
Conical
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10216842
Marca: Thermo Scientific™ 75002021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with four-place swinging bucket rotor 75-002-000 when equipped with rectangular bucket 75-002-001
Adapters sold individually; order correct quantity to equip rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta 15 mL Blood Collection Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4-place Swing rotor with rectangle bucket