Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters
Codice prodotto. p-4527834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.2mL microtubes
0.5/0.6mL microtubes
For 0.25/0.4mL microtubes
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 12883312
Marca: Thermo Scientific™ 76003750
Accommodate tubes from 0.2 to 0.6mL using Thermo Scientific™ Sorvall™ adapters.
Accommodate tubes from 0.2 to 0.6mL using Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters.
Ordering Information:
Sold in packs of 24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2mL microtubes
Colore Gray
N. per confezione 24