Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4 and X4R Pro Centrifuges
High footprint-to-capacity ratio with a Pro series touch screen for faster processing and programming, ideal for multi-use applications requiring more rotor choices, speeds and programming capacity.
8480.00€ - 19570.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | Microprocessor |
---|---|
Product Line | Sorvall |
Display | Full Color Touch Screen Interface |
Sistema di trasmissione | Direct, Brushless Induction Low Profile |
Include | Printed English user manual, USB stick with 28 languages of user manual, corrosion resistance oil (70009824), power cord for the according country supply voltage, declaration of conformity |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Refrigerato | Tensione | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Refrigerato | Tensione | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16390718
|
Thermo Scientific™
75009505 |
Sorvall X4 Pro-MD, 208-240V 50/60 Hz | No | 208-240 V | IVD Certified |
8595.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16340728
|
Thermo Scientific™
75009520 |
Sorvall X4R Pro-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | Yes | 220/240 V |
13720.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16300748
|
Thermo Scientific™
75009905 |
Sorvall X4 Pro, 208-240V 50/60 Hz | No | 208-240 V |
8480.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16350748
|
Thermo Scientific™
75009920 |
Sorvall X4R Pro, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | Yes | 220/240 V |
13495.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16310758
|
Thermo Scientific™
75016061 |
Sorvall X4R Pro-MD 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Blood Tube Package | Yes | 220-240 V | IVD Certified |
19570.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16390758
|
Thermo Scientific™
75016071 |
Sorvall X4R Pro 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Cell Culture Package | Yes | 220-240 V | General Use Only |
19470.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16300768
|
Thermo Scientific™
75016072 |
Sorvall X4 Pro 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Cell Culture Package | No | 220-240 V | General Use Only |
14420.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16320778
|
Thermo Scientific™
75016084 |
Sorvall X4R Pro, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-750 Cell Culture Package | Yes | 220-240 V | General Use Only |
18645.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 and X4R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touch screen user interface. The centrifuges make programming easy for quick results and allow easy access to and tracking of all runs, rotor life and centrifuge health. With up to 4L capacity, they allow spinning 196 blood tubes, 40x 50mL conical tubes and 96x 15mL conical tubes. Maximum versatility is achieved with 18 available rotors to choose from and Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Cell Culture packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 15 mL and 50 mL conical tube adapters.
Blood Tube packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 5/7 mL and 9/10 mL blood tube adapters.
The GP Pro centrifuge series is available as ventilated models (X4) or refrigerated models (X4R) as well as for general laboratory use or IVD certified.
Performance features:
- Intuitive touch screen user interface simplifies operation with easily accessible menu bar and centrifuge health icon for at-a-glance monitoring
- Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™) integrator function for increased reproducibility
- Thermo Scientific™ SMARTSpin™ imbalance technology optimizes safety and maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange:
- Secure, ergonomic push-button rotor exchange in as little as three seconds with no tools required
- Full chamber access for cleaning convenience and minimizes risk of contamination
- Flexibility to quickly switch between applications and evolve changing laboratory needs
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids:
- Biocontainment sealing options for glove-friendly, one-handed open/close capability are ergonomically designed for both right and left-handed operations
- Audible and visual closure cues enhance safety and security
- Biocontainment certification by National Institute for Health Protection, Porton Down, UK or TÜV NORD CERT GmbH, Germany
Rotor versatility and Thermo Scientific™ Fiberlite™ Carbon Fiber Rotors:
- Up to 18 unique rotor options, including Fiberlite Carbon Fiber Rotor options, to help maximize performance and flexibility
- Fiberlite carbon fiber rotors are supported by a 15-year warranty and no limitation in cycles of use
- Carbon fiber offers a unique ability to mold each cavity to perfectly fit disposable conical tubes, bottles, and other consumables
Safety and ergonomic features:
- Space saving design with compact dimensions to optimize work area at an ergonomic height
- Lid safety features promote ergonomic sample loading and unloading and enable easy cleaning
Energy efficiency:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tube processing
- Scheduling and compressor on/off capability promotes energy savings
- Fiberlite rotors weigh up to 60% less than metal equivalent rotors and therefore accelerate/decelerate faster translating into reduced energy consumption per run*
Connectivity and data management:
- Event Log, Rotor Log and Chart Data can be exported via USB in CSV or PDF formats
- Programs are downloadable and shareable between units
- Front USB port for easier plug in and data transfer
- Optional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ Mode available, enables advanced and secure control features in the X Pro centrifuges by supporting 21 CFR Part 11 data management compliance and traceability
- Traceable documentation provides audit trail for setting and program changes
- Compatible with Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus Data Management Software enabling remote monitoring of unlimited number of centrifuges and sample tracking with a barcode reader
Previous models
Sorvall XT, Sorvall XTR, Sorvall Legend T, Sorvall Legend RT
*Compare data highlighted in the Green Fact Sheet from 2021 under https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/PG2030-PJT4622-COL33722-Centrifuges-FactSheet-Americas-FHR.pdf
Specifica
Microprocessor | |
Full Color Touch Screen Interface | |
Printed English user manual, USB stick with 28 languages of user manual, corrosion resistance oil (70009824), power cord for the according country supply voltage, declaration of conformity | |
Choices of 9 Accel/10 Decel Rates | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |
Sorvall | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
Stores up to 100 events and programs | |
Up to 100 Programs, including multi-step programming via Touch Screen; Including programmabile Pulse options | |
Benchtop Centrifuge |