missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Sound Protection Cover for Elmasonic X-tra ST Ultrasonic Cleaners
Reduces the noise generated by ultrasonic cleaning units while providing a secure closure. For use with Ultrasonic Water Baths.
380.00€ - 549.00€
Specifica
Tipo | Sound Protection Cover |
---|---|
Stile | Hinged Lid |
Da utilizzare con (applicazione) | Noise reduction for ultrasonic cleaning units |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15626074
|
Fisherbrand™
1076202 |
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 2500 H |
549.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15636074
|
Fisherbrand™
1076206 |
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H |
499.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15646074
|
Fisherbrand™
1076211 |
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H |
394.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15656074
|
Fisherbrand™
1076213 |
Ultrasonic Cleaner, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H |
380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Hinged design
- Available in a range of sizes for all X-tra ST models
- Manufactured from stainless steel
- Accessory item
Specifica
Sound Protection Cover | |
Hinged Lid | |
Noise reduction for ultrasonic cleaning units | |
Stainless Steel |