Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Precision a parete media
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.9635± 0.0065mm
4.9635± 0.0066mm
4.9635± 0.0067mm
4.9635± 0.0068mm
4.9635± 0.0069mm
4.9635± 0.0070mm
4.9635± 0.0071mm
4.9635± 0.0072mm
4.9635± 0.0073mm
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Includes
Provetta e tappo monouso
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 51 μm |
| Concentricity (Metric) | 76 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.9635± 0.0072mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.43± 0.20mm |
| Forza del campo | 400 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.77 mm |
| Modello | 524-PP-8-5 |