Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Precision a parete media
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
57.33€ - 182.00€
Specifica
Camber (Metric) | 51 μm |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Spessore (sistema metrico) parete | 0.77 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice del prodotto | Marca | Modello | Forza del campo | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Forza del campo | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15388778
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0575 |
503-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm | 4.9635± 0.0065mm | N/A | |||
15308788
|
Wilmad-LabGlass™
|
503-PS-8-5 | 100 MHz | 203.2 mm | 4.9635± 0.0066mm | N/A | |||
15318788
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0595 |
503-PS-9-5 | 100 MHz | 228.6 mm | 4.9635± 0.0067mm | N/A | |||
15358848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0575 |
504-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm | 4.9635± 0.0068mm |
97.35€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15368848
|
Wilmad-LabGlass™
|
504-PP-8-5 | 300 MHz | 203.2 mm | 4.9635± 0.0069mm | N/A | |||
15378848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0595 |
504-PP-9-5 | 300 MHz | 228.6 mm | 4.9635± 0.0070mm |
133.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15388948
|
Wilmad-LabGlass™
66402-0575 |
524-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm | 4.9635± 0.0071mm |
182.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15398948
|
Wilmad-LabGlass™
|
524-PP-8-5 | 400 MHz | 203.2 mm | 4.9635± 0.0072mm | N/A | |||
15308958
|
Wilmad-LabGlass™
|
524-PP-9-5 | 400 MHz | 228.6 mm | 4.9635± 0.0073mm | N/A | |||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
51 μm | |
Vetro borosilicato | |
0.77 mm |