Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
Modello:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Forza del campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti
- La migliore tolleranza al diametro esterno del settore e una parete più spessa del 30% rispetto ai prodotti della concorrenza
- I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
- Qualità garantita dall'ispezione visiva e fisica al 100%, inclusi difetti superficiali e dimensioni fisiche
- In vetro borosilicato; conforme allo standard ASTM E438 Tipo 1 Classe B, riconosciuto come N51A
- Il raffreddamento/riscaldamento di queste provette può provocare rotture; per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 3.8 μm |
| Concentricity (Metric) | 2.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.2 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.947± 0.019mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.1 mm |
| Forza del campo | 700 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.43 mm |
| Modello | WG-1242-8-5 |