Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile
Codice prodotto. 15379008 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
Modello:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Forza del campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15379008
Marca: Wilmad-LabGlass™ 666009585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Progettate per l'uso ordinario in tutti gli spettrometri NMR, le provette NMR Wilmad Economy si adattano perfettamente a qualsiasi spinner e non hanno alcun fondo NMR
Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti
  • La migliore tolleranza al diametro esterno del settore e una parete più spessa del 30% rispetto ai prodotti della concorrenza
  • I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
  • Qualità garantita dall'ispezione visiva e fisica al 100%, inclusi difetti superficiali e dimensioni fisiche
  • In vetro borosilicato; conforme allo standard ASTM E438 Tipo 1 Classe B, riconosciuto come N51A
  • Il raffreddamento/riscaldamento di queste provette può provocare rotture; per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision
Specifica
Camber (Metric) 3.8 μm
Concentricity (Metric) 3.8 μm
Lunghezza (sistema metrico) 203.2 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 4.947± 0.019mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Forza del campo 600 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Modello WG-1241-8-5