Learn More
Bel-Art™ Imbuti Büchner SP Scienceware™
Codice prodotto. p-2380676 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
315 mL
Altezza (sistema metrico):
17.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
7.62 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15374354
Marca: Bel-Art™ H146030000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Leggeri, ma non sbilanciati.
Lightweight, but not top-heavy.
  • Imbuto in due pezzi per una pulizia più semplice
  • Piastra filtrante perforata
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore Top ID: 9.4 cm
Capacità (sistema metrico) 315 mL
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 17.8 cm
Autoclavabile
Diametro filtro (sistema metrico) 90 mm
Include Piastra filtrante in PP perforata stampata
Lunghezza (sistema metrico) gambo 7.62 cm
Quantità Confezioni singole
Product Type Imbuto Buchner