Learn More
Bel Art™ Macchina per ghiaccio secco Frigimat™ Junior SP Scienceware™
Codice prodotto. p-43376 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Dispositivo per la produzione di ghiaccio secco Frigimat™ Junior
Replacement Bag
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 11725748
Marca: Bel Art™ 0371690
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Brass nozzle with polypropylene cone, clamp, heavy-duty cloth bag
Produce ghiaccio secco in forma di scaglie o neve
  • Screw nozzle directly to cylinder of compressed LCO2; cylinder must have a dip tube
  • When the cylinder valve is opened about 0.75 turn, LCO2 expands into the bag to create dry ice snow; The valve is then closed and the bag is ready to be removed and emptied
  • Secure bag to cone on the nozzle with the clamp
  • After emptying, the bag can be immediately reattached for next filling
  • Makes .77 kg (1.7 lb) of flakes per bag
Order Info
Cono, 5 L x 2.312 poll. diam. (127 x 59 mm) sull’estremità più larga. Sacchetto, 6 diam. x 12 poll. lungh. (15 x 31 cm).
Specifica
Dimensioni (L x P) 11.81 x 5.9 in. (30 x 15cm)
Da utilizzare con (applicazione) Making Dry Ice
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ junior dry ice maker
Include Dry ice maker replacement bags
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15cm
Materiale Heavy Duty Cloth
Product Type Replacement Bag
Tipo Ice Maker Bag