Learn More
Bel Art™ Rack per provette per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Product Code. p-3207321 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Posizioni:
15
18
50
72
Capacità:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (13 to 16 mm)
Tubes (20 to 25 mm)
Tubes (25 to 30 mm)
Matrice:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10728151
Brand: Bel Art™ F188560000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Questi rack per provette a 3 piani per impieghi pesanti sono dotati di impugnature nelle piastre terminali per facilitare il trasporto
  • Impilabili, compatte e autoclavabili a vapore a 121°C (250°F) per una maggiore durata in laboratorio
  • Le piastre terminali sono dotate di impugnature per agevolare il trasporto
  • La base è dotata di pozzetti rotondi con fori di scarico, mentre il piano superiore è dotato di righe con lettere e numeri
  • Disponibili in diversi formati
  • 8.3 x 4.3 in (21.3 x 11 cm)
Specifications
Product Type Rack, provetta
Matrice 5 x 10
Autoclavabile
Colore Translucent
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 50
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per impieghi pesanti
Dimensioni (L x P x A) 21.3 x 11 x 11.1 cm (8.37 x 4.31 x 4.37 in)
Lunghezza (sistema metrico) 21.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.37 in
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.31 in
Altezza (sistema metrico) 11.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.37 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm