Learn More
Bel Art™ Rack per provette autoclavabile SP Scienceware™ No-Wire™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Red
Rosso
White
Posizioni:
21
24
40
60
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Submersible polypropylene test tube racks sink in water baths and maintain stability even in agitated water. Great alternative to wire racks, with price and space saving advantages over other plastic racks.
- Utilizzabile all'intero e all'esterno del bagno per le esigenze quotidiane in laboratorio
- Rack più pesante dell'acqua che rimane stabile se sommerso, anche in caso di agitazione
- Si ripone piatto per risparmiare spazio, ma si assembla velocemente e con facilità
- Dotato di griglie con righe di numeri e lettere per semplificare l'identificazione delle provette
- Piedini bloccabili per facilitare l'impilamento
- In robusto polipropilene autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- I rack rotondi sono adatti per becher da 1000 ml e comprendono maniglie rimovibili a scatto per agevolare il recupero
- I rack rettangolari misurano 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5') e sono dotati di piastre terminali per l'etichettatura
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provetta |
| Matrice | 5 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Red |
| Capacità | Tubes (13 to 16 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 60 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Sì |
| Vedi altri risultati |