Learn More
Bel-Art™ Provette per campionamento gas in polipropilene SP Scienceware™
I bulbi per il campionamento di gas in polipropilene sono dotati di rubinetti d'arresto in polipropilene con tappi a rotazione libera in PTFE Teflon™
135.00€ - 140.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 once |
Materiale | Polipropilene |
Tipo | Bulbo per il campionamento di gas |
Diametro (sistema imperiale) interno tubo | Da 0.25 a 0.37 in |
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10404311
|
Bel-Art™
F19953-0000 |
Foro dritto da 0.4 cm, rubinetto d'arresto, L 2.5 pollici, con tappi a rotazione libera in Teflon™ PTFE su ciascuna estremità | 12.5 in | 31.75 cm |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13576940
|
Bel-Art™
F19955-0000 |
Foro dritto da 0.4 cm, rubinetto d’arresto L di 2.5 pollici con tappi in Teflon™ PTFE a rotazione libera su un'estremità e setto in gomma siliconica montato su raccordo a vite sull'altra estremità, 6 setti | 11.25 in | 28.57 cm |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Le estremità sono compatibili con tubi di diametro interno compreso tra 6.4 e 9.5 mm (tra 0.25 e 3/8 pollici).
- Il corpo del tubo ha un diametro esterno di 5.1 cm (2 poll.). × Lunghezza 22.2 cm (8.75 pollici)
- I rubinetti d’arresto sono lunghi 6.4 cm (2.5 poll.).
- La pressione massima consigliata è di 15 psi
- 10-922-5 ha un rubinetto d'arresto con foro dritto da 4 mm su un’estremità e setto in gomma siliconica montato su raccordo a vite sull'altra estremità; setto in grado di resistere a numerose iniezioni
- Sei setti inclusi
- Lunghezza totale 29 cm (12 pollici)
- 10-922 è dotata di rubinetto con foro dritto da 4 mm su ciascuna estremità
- Lunghezza totale 32 cm (12.5 pollici)
Specifica
250 mL | |
Polipropilene | |
Da 0.25 a 0.37 in |
8.45 once | |
Bulbo per il campionamento di gas | |
Da 0.64 a 0.95 cm |
Teflon™ è un marchio registrato della Chemours Company FC LLC, utilizzato su licenza da Bel-Arts Products, Inc.