Learn More
Bel-Art™ Punte di ricambio per penne per contacolonie elettronici SP Scienceware™
Codice prodotto. p-4876379 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Nero
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10414742
Marca: Bel-Art™ H378620100
Punte di ricambio per penne per contacolonie Scienceware, cod. prod. 07910018.
  • Le punte dei marcatori a lunga durata, rossi e neri, funzionano su plastica o vetro e sono resistenti all'olio e all'acqua
Specifica
Product Type Punta di ricambio per pennarello
Tipo di display LCD
Colore Nero
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per il conteggio accurato dei campioni, perfetto per superfici in plastica e vetro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contacolonie elettronico Scienceware™