Learn More
Bel Art™ Pesi per matracci con anelli di piombo rotondi SP Scienceware™ con rivestimento in vinile Vikem™
Codice prodotto. p-2380109 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1,69 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
2,9 in.
Peso (sistema imperiale):
0,15 libbre
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10202541
Marca: Bel Art™ F183070005
Edge
Proteggono e stabilizzano la vetreria costosa. I pesi per fiasche con anello di piombo rotondo SP Scienceware™ e rivestimento in vinile Vikem™ riducono la flottazione, la rottura e le fuoriuscite di sostanze chimiche.
  • Ideali per stabilizzare la vetreria immersa nei bagni d'acqua; ridurre il galleggiamento, la rottura e le fuoriuscite di sostanze chimiche
  • Rivestimento in vinile Vikem rosso brillante
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Non graffiano le fiasche
Specifica
Product Type Accessorio
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Flasks (125 to 500 mL)
Materiale Vinyl-coated Lead
Posizioni 1
Forma Ring
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beute di Erlenmeyer a collo stretto
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 1,69 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 2,9 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 7.6 cm
Diametro (sistema metrico) interno 4.3 cm
Peso (sistema imperiale) 0,15 libbre
Peso (sistema metrico) 237 g