Learn More
Bel-Art™ Raschietti SP Scienceware™
Raschietti lisci e resistenti agli agenti chimici utili per rimuovere i residui dai filtri, pulire contenitori, miscelare e distribuire solidi all'interno di fluidi, distribuire paste su grandi aree
89.25€ - 155.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10666351
|
Bel-Art™
F36832-0000 |
183 cm | 72 in |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10470591
|
Bel-Art™
F36830-0000 |
25 cm | 10 pollici |
89.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10750851
|
Bel-Art™
F36831-0000 |
91 cm | 36 pollici |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Dimensioni della lama: 12.7 cm (5 pollici) P x 15.2 cm (6 pollici) L
- Stampato in plastica HDPE
- La lama da 9.5 mm (0.375 pollici) si assottiglia fino al bordo dello scalpello
- L'estremità superiore si estende fino al gambo esagonale largo 35 mm (1.375 poll.)
Specifica
Raschietto liscio | |
Rosso |