Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modello orizzontale 1.0
Codice prodotto. p-8504064 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Trasparente con tappi blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10760583
Marca: Bel Art™ F420710006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In co-poliestere Duratar™. Gli essiccatori ad armadio standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloccano il 99% di luce UV e sono resistenti a colorazione, screpolatura e sostanze chimiche.
  • Il modello color ambra riduce la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che lo rende la scelta perfetta per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • Igrometro digitale di facile visualizzazione situato nella parte anteriore dello sportello; lo sportello a scorrimento laterale si apre verso sinistra
  • Possibilità di impilare fino a 3 unità per risparmiare spazio
  • Da utilizzare con cartucce per essiccatore, F420450250, F420450200, F420480100
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente con tappi blu
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Con cerniera a sinistra e guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso 420450250
Include Maniglie di trasporto, una chiusura e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
Modello 1,0
N. di ripiani 1
Resistenza Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
Tipo di ripiano Ripiano forato fisso
Volume (sistema imperiale) 0,75 piedi cubi
Dimensioni (L x P) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16,3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41,4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13,4 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8,9 in.
Larghezza (sistema metrico) 34,1 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,4 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 4,5 in.
Altezza (sistema metrico) 21,3 cm
Profondità (sistema imperiale) 16,3 in.
Profondità (sistema metrico) 41,4 cm