Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: modelli orizzontali
Un ambiente asciutto, con blocco della luce UV
Marca: Bel-Art™ F42074-0006
122.86 EUR valido fino al 2025-01-17
Usa il codice promo "21645" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
- La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che li rende la scelta migliore per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- L’igrometro di facile visualizzazione è situato nella parte anteriore dello sportello
- Lo sportello orizzontale 4.0 ha un ingombro maggiore, un'altezza minore e si apre dall’alto verso il basso “come la porta di un forno”
- U.S. Brevetti: 6,834,920; 7,318,630 e D474,626
Dimensioni
- Secador 1.0: volume interno di 0.74 piedi cubi, 16.3 L x 13.4 P x 8.4 A pollici
- Secador 2.0: volume interno di 1.16 piedi cubi, 16.3 L x 13.4 P x 12.4 A pollici
- Secador 3.0: volume interno di 1.55 piedi cubi, 16.3 L x 13.4 P x 16.4 A pollici
- Secador 4.0: volume interno di 1.87 piedi cubi, 16.3 L x 13.4 P x 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001. Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100.
Specifica
Not Autoclavable | |
Orizzontale | |
Con cerniera in basso e guarnizione | |
Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello | |
2 | |
Ripiani ventilati regolabili | |
20,4 in. | |
51,8 cm | |
13,4 in. | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Trasparente con tappi blu | |
Copoliestere | |
Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso 420450250 | |
4,0 | |
Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili | |
1,9 piedi cubi | |
8,9 in. | |
41,7 cm | |
16,4 in. | |
16,3 in. |