Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento sterili Economy SP Scienceware™
Per il recupero di piccoli volumi specifici di campioni in polvere o liquidi
Marca: Bel-Art™ F36740-0410
3.48 EUR valido fino al 2025-01-17
Usa il codice promo "21645" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- In polistirene resistente agli urti, grado FDA e sterilizzato con irradiazione gamma
- Con fondo piatto per consentire l'uso come navicelle per pesata
- Disponibili in bianco
- Disponibili in confezioni singole per un solo utilizzo
- Con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
8 ml | |
Prodotto sterile | |
FDA |
Polistirene | |
piatto | |
Sì | |
Bianco | |
Ideale per strumenti progettati per il recupero di campioni specifici di volume ridotto di polveri o liquidi e garantisce lunga durata e resistenza nel campionamento di polveri impaccate |