Learn More
Bel-Art™ Sistema per campionamento Sterileware™ SP Scienceware™
Sessole in plastica di polistirene resistenti agli urti con coperchi a scatto rimovibili trasparenti
Marca: Bel-Art™ H36924-0010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
L'impugnatura più lunga aumenta la distanza tra la mano e il campione, per ridurre il potenziale di contaminazione
- Per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione
- I manici extra lunghi tengono le mani al sicuro
- Sessola con coperchio, all'interno di un sacchetto di plastica
- La linguetta di bloccaggio sigilla il campione all'interno
- I dati dei campioni possono essere scritti sul coperchio per una facile identificazione
Specifica
Sistema di campionamento con sessola | |
Coperchio a scatto rimovibile trasparente con sigillo a linguetta, certificato di trattamento per sterilizzazione | |
4 once | |
Sterili | |
FDA | |
10/Pk. | |
3.3 cm | |
3.12 pollici | |
9.4 cm | |
5.1 cm |
Polistirene | |
Extra lungo | |
125 ml | |
Bianco | |
Progettato per il campionamento sterile in un solo passaggio di materiale secco o in sospensione | |
1.31 pollici | |
8.68 pollici | |
22.1 cm | |
2 pollici |