Learn More
Bel-Art™ Nastro SP Scienceware™ per sistema di etichettatura protettivo
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.5 in.
2 in.
Unit Size:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Description
Il nastro trasparente protegge le etichette in congelatori e autoclavi e da acidi, alcali e solventi organici. I risultati dei test dimostrano che il nastro rimane saldamente fissato senza scolorirsi dopo essere stato autoclavato per 40 minuti a 125° C (258° F), nonché dopo una settimana in azoto liquido a -196° C (-321° F). Tutti i nastri hanno uno spessore di 1 mil (0.001 poll.) con 1 mil (0.001 poll.) di adesivo acrilico.
- Il nastro in polipropilene trasparente ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità; offre grande versatilità per l'utilizzo in laboratorio per impieghi pesanti
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di adesivo | Acrilico |
| Colore | Trasparente |
| Display | Consignment |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polipropilene |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Ink Jet |
| Product Type | Nastro di etichettatura protettivo per laboratori |
| Show More |