Learn More
Bel-Art™ Nastro SP Scienceware™ per sistema di etichettatura protettivo
Nastro per il sistema di nastri per etichettatura protettiva Bel Art Scienceware (cod. prod. 1186750)
Marca: Bel-Art™ F13491-0100
52.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il nastro trasparente protegge le etichette in congelatori e autoclavi e da acidi, alcali e solventi organici. I risultati dei test dimostrano che il nastro rimane saldamente fissato senza scolorirsi dopo essere stato autoclavato per 40 minuti a 125° C (258° F), nonché dopo una settimana in azoto liquido a -196° C (-321° F). Tutti i nastri hanno uno spessore di 1 mil (0.001 poll.) con 1 mil (0.001 poll.) di adesivo acrilico.
- Il nastro in polipropilene trasparente ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità; offre grande versatilità per l'utilizzo in laboratorio per impieghi pesanti
Specifica
Autoclavable | |
Clear | |
Polypropylene | |
Heavy duty lab use | |
1 mil | |
32.9 m |
Acrylic | |
Tape | |
Protective Lab Labeling Tape | |
3/Pk. | |
36 yd. | |
1 in. |