Learn More
SCAT Contenitori salvaspazio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Descrizione:
Con controllo di livello meccanico
Senza controllo meccanico del livello
Descrizione
- Realizzato in polipropilene (PP) con filettatura S50
- La capacità standard è di 5 l
- Disponibile senza galleggiante come standard o opzionalmente con galleggiante per il controllo del livello
Le taniche SCAT salvaspazio offrono un'alternativa sensata alle taniche SCAT convenzionali, in quanto richiedono solo una frazione dello spazio a terra per lo stoccaggio, senza andare a scapito della capacità
.Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Dimensione chiusura | S50 |
Colore | Bianco traslucido |
Descrizione | Senza controllo meccanico del livello |
Dimensioni (L x P x A) | 335 x 65 x 330 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto a tutti gli scopi, sistemi di sicurezza SCAT |
Materiale | PP |
Mouth Style | Filo S50 |
Product Type | Tanica |