Learn More
Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe
Replace valve assembly parts for the Socorex™ 187 Tube Filling syringe if necessary. Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe includes all the spare parts needed for repair/replacement of your Socorex™ 187 Syringe valve.
7.60€ - 9.60€
Specifica
Include | 2/ea. springs, 2/ea. balls, 2/ea. valve washers, one barrel washer. |
---|---|
Product Type | Spare Kit Bag |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10633633
|
Socorex™
1.187.7210 |
Socorex 187 Tube Feeding Syringe, 10 mL |
9.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10580943
|
Socorex™
1.187.7202 |
Socorex 187 Tube Feeding Syringe, 2 mL |
9.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10631903
|
Socorex™
1.187.72005 |
Socorex 187 Tube Feeding Syringe, 0.5 mL |
7.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Spare parts for Socorex™ 187 Tube Feeding Syringe models based on syringe volume.
- Each bag includes the following:
- 2/ea. springs.
- 2/ea. balls.
- 2/ea. valve washers.
- 1/ea. barrel washer.
Specifica
2/ea. springs, 2/ea. balls, 2/ea. valve washers, one barrel washer. | |
Spare Kit Bag |