Learn More
BRAND™ Spare Burette Tip
For compact and automatic burettes
7.30€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10434352
|
BRAND™
11510 |
10 mL |
7.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10626483
|
BRAND™
11511 |
25 mL |
7.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10502423
|
BRAND™
11512 |
50 mL |
7.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
1 |