Learn More
Fisherbrand™ Cartucce di ricambio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per serie 8300F
Per serie 8300H
Per serie 8300K
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Blue cartridge turns ocher brown |
| Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
| Portata | 150 L/hr. |
| Tipo di resina | Ion Exchanger |
| Dimensioni del filtro | 60 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per serie 8300H |
| Quantità | Set da 4 |
| Tipo | Cartucce di ricambio |