Learn More
Eppendorf™ Spare Rotor Lids
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
F-55-16-5-PCR
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor F-45-18-11-Kit
Rotor FA-45-18-11
Rotor FA-45-20-17
Rotor FA-45-24-11
Rotor FA-45-24-11-Special
Rotor FA-45-32-5-PCR
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Spare Rotor Lid
- Available in a variety of sizes
- Aerosol tight
- For use with liquid handling applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor FA-45-20-17 |