Learn More
IKA™ Spare Stainless Steel Cutter
Marca: IKA™ 0000328200
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Spare Cutter | |
For Crushing Materials up to Mohs Hardness 5 | |
Up to 5 °Mols | |
Stainless Steel |