Learn More
Bochem™ Spatula, Cement
Spatula for fillings, cements and pastes. Bochem™ Spatula, Cement has a sturdy, ridged handle.
5.35€ - 5.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Cements, fillings, pastes |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) lama | 35 mm |
Larghezza (sistema metrico) lama | 6 mm |
Materiale | Stainless Steel |
Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10020931
|
Bochem™
3071 |
Pointed End |
5.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10030751
|
Bochem™
3072 |
Round End, Pointed End |
5.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10565031
|
Bochem™
3070 |
Round End |
5.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stainless steel construction.
- Sturdy, ridged handle.
Specifica
Cements, fillings, pastes | |
6 mm | |
150 mm |
35 mm | |
Stainless Steel |