Learn More
Brady™ SPC Sorbent Center (cabinet only plus 2 racks)
Codice prodotto. 10742997
Click to view available options
:
Dimensions (L x W x H): 564 x 1270 x 660 mm
Codice prodotto. 10742997
Marca: Brady™ 813899
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The first modular and mobile storage cabinet designed specifically for sorbents
  • Made from strong, durable and chemically resistent polyethylene for longer life
  • Double use: use it as a spill kit or as a sorbent storage and dispensing station
  • Modular design: stack 2 or 3 units together in order to ake a cabinet
  • Dual access doors: allows easy and quick access to the product
  • Add wheels and it is mobile
Specifica
Tipo SPC Kits
Quantità confezione 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 564 x 1270 x 660 mm
Altezza (sistema metrico) 660.40 mm
Profondità (sistema metrico) 546.10 mm
Peso (sistema metrico) 22,680 g