Learn More
Hellma™ Celle micro standard per assorbimento in vetro ottico speciale
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT DESAG™, a colourless highly transparent crown glass in the form of drawn panes with fire-polished surfaces.
114.00€ - 216.00€
Specifica
Tipo | Macro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Special Optical Glass |
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
Wavelength Range | 360 to 2500 nm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10015110
|
Hellma™
6030-40-10 |
14,000 μL | 40 mm |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756284
|
Hellma™
6030-40-10 |
14,000 μL | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11776274
|
Hellma™
6030-20-10 |
7000 μL | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11766284
|
Hellma™
6030-50-10 |
17500 μL | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Wavelength of 360 to 2500nm
- For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Macro Absorption Cell | |
9.5mm | |
45 mm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |
Special Optical Glass | |
360 to 2500 nm | |
12.5 mm | |
Rectangle |