Learn More
asecos™ Special Sorbents Sock
The Special Sorbents Sock is ideal for the safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
145.00€ - 209.00€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Materiale | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Sorbent Sock |
Larghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 75.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17826586
|
asecos™
9914 |
1.2 m |
145.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17836336
|
asecos™
9915 |
3 m |
209.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Giallo | |
Sorbent Sock | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |