Learn More
BINDER™ Specimen Temperature Display
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB PRO Series
KB Series
KBF PRO Series
KBF Series
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Platinum 100 ohm temperature sensor for sample temperature display or control.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KBF Series |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Temperature Sensor |