Learn More
Spectrum™ Tappi per tubi per dialisi: Tipo standard Spectra/Por™
Costituito da un solo pezzo, il morsetto incernierato con zigrinatura blocca in modo sicuro i tubi per dialisi garantendo una tenuta ermetica
Marca:  Spectrum™ 142936
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10012284
  • 188.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Spectra/Por Standard Closure Type:
  • Made from polypropylene to aid in sample buoyancy
  • Maintains sample vertical orientation when used with a Spectra/Por Weighted Closure.
  • 5 sealing width sizes: 12mm, 23mm, 35mm, 55mm and 75mm
  • 4 colors available for easier sample identification
  • Autoclavable
  • 10/pkg; Use with RC dialysis tubing only. Not for use with CE tubing.
Specifica
Specifica
Tappo per tubi per dialisi
Polipropilene
Da 32° a 250 °F
Confezioni singole
Cellulosa rigenerata
35 mm
Blu
Da 0° a 121 °C
Per spinta idrostatica del campione e orientamento verticale, laboratori di spettrografia, uso esclusivo con RC