Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi pre-impregnato Spectra/Por™ 6 standard RC, 1-50 kD MWCO
Clear, flexible and sturdy; Standard Grade RC (regenerated cellulose) membrane conveniently pre-equilibrated in water, eliminating the need to soak to remove glycerin and hydrate the membrane
462.00€ - 774.00€
Specifica
Product Type Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
Materiale Regenerated Cellulose
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Formulazione Packaged wet in 0.05% sodium azide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 25
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
11425869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132636
0.45 in. 11.5 mm 1 kDa
774.00€
Pezzo
11435869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132638
0.94 in. 24 mm 1 kDa
749.00€
Pezzo
11445869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132640
1.14 in. 29 mm 1 kDa
759.00€
Pezzo
11455869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132620
0.45 in. 11.5 mm 2 kDa
685.00€
Pezzo
11465869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132625
0.94 in. 24 mm 2 kDa
685.00€
Pezzo
11485869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132590
0.45 in. 11.5 mm 3.5 kDa
626.00€
Pezzo
11475869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132633
1.14 in. 29 mm 2 kDa
749.00€
Pezzo
11405879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132594
1.35 in. 34.4 mm 3.5 kDa
626.00€
Pezzo
11445879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132580
0.59 in. 15 mm 8 kDa
651.00€
Pezzo
11475879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132582
0.8 in. 20.4 mm 8 kDa
462.00€
Pezzo
11495879
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132586
1.25 in. 31.8 mm 8 kDa
626.00€
Pezzo
11405889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132570
0.29 in. 7.5 mm 10 kDa
462.00€
Pezzo
11415889
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132572
0.59 in. 15 mm 10 kDa
595.00€
Pezzo
11425889
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132574
0.8 in. 20.4 mm 10 kDa
738.00€
Pezzo
11435889
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132576
1.14 in. 29 mm 10 kDa
703.00€
Pezzo
11475889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132560
0.29 in. 7.5 mm 15 kDa
477.00€
Pezzo
11495889
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132562
0.59 in. 15 mm 15 kDa
462.00€
Pezzo
11405899
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132564
0.8 in. 20.4 mm 15 kDa
662.00€
Pezzo
11425899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132550
0.29 in. 7.5 mm 25 kDa
462.00€
Pezzo
11435899
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132552
0.7 in. 17.8 mm 25 kDa
610.00€
Pezzo
11405909
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132544
0.85 in. 21.6 mm 50 kDa
738.00€
Pezzo
11495899
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132542
0.7 in. 17.8 mm 50 kDa
490.00€
Pezzo
11485899
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132540
0.29 in. 7.5 mm 50 kDa
559.00€
Pezzo
11445899
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132554
0.85 in. 21.6 mm 25 kDa
692.00€
Pezzo
11495869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132592
1.14 in. 29 mm 3.5 kDa
738.00€
Descrizione
Clear, flexible and sturdy; Standard Grade RC (regenerated cellulose) membrane conveniently pre-equilibrated in water, eliminating the need to soak to remove glycerin and hydrate the membrane
La membrana pronta all’uso è in una confezione umida in una soluzione di conservazione di sodio azide allo 0.05%. È sufficiente risciacquare la soluzione di conservazione in acqua deionizzata, caricare il campione e dializzare.
  • Pre-inumidito & pronto all'uso, non necessita di glicerina per la rimozione
  • 8 Intervallo delle MWCO da 1 kD a 50 kD
  • Buona compatibilità con sostanze chimiche diluite in acidi forti e basi, basi di acidi deboli concentrati&, numerosi alcol e alcune soluzioni organiche
  • Lo standard RC tollera pH 2 - 12 e temperature di 4 - 121 °C.
  • Ideale per preparazione campioni, desalificazione, scambio di tamponi, cambiamento di pH, purificazione delle proteine, ecc.
  • Economico 10 metri/pkg
Non annodare i tubi ma utilizzare le apposite chiusure
Specifica
Specifica
Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
33 ft.
Packaged wet in 0.05% sodium azide
4°C to 121°C
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Regenerated Cellulose
10 m
39.2°F to 249.8°F