Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Marca: Spectrum™ 128458
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
- Trasparenti e flessibili
- Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
- Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
- Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
- Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifica
Spectra/Por 7 Membrane Tubing | |
Regenerated Cellulose | |
0.149 in. | |
5 m | |
Packaged wet in 0.05% sodium azide | |
4°C to 121°C | |
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting |
15 kDa | |
3.8 mm | |
16.4 ft. | |
Transparent | |
39.2°F to 249.8°F | |
1 Pack |