Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Each
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
- Trasparenti e flessibili
- Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
- Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
- Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
- Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifica
Specifica
| Product Type | Spectra/Por 7 Membrane Tubing |
| MWCO | 10 kDa |
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.59 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Colore | Transparent |
| Formulazione | Packaged wet in 0.05% sodium azide |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 39.2°F to 249.8°F |
| Vedi altri risultati |