Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Codice prodotto. 11485909
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Each
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11485909
Marca: Spectrum™ 132114
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
  • Trasparenti e flessibili
  • Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
  • Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
  • Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
  • Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifica
Product Type Spectra/Por 7 Membrane Tubing
MWCO 8 kDa
Materiale Regenerated Cellulose
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.59 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Colore Transparent
Formulazione Packaged wet in 0.05% sodium azide
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 249.8°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 121°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting