Learn More
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter.
25.00€ - 28.00€
Specifica
Colore Transparent
Da utilizzare con (apparecchiatura) Inner Shield
Product Type Cover Plate
Quantità 5/Pk.
Stile 9100X
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15809634
Vedere i documenti
3M™
7000000226
Marked 117 x 61
25.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15819634
Vedere i documenti
3M™
7000000227
Marked 117 x 77
28.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Description
Description
  • Replacement spare part to the original protection plate if any pits or scratches occur
  • For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly
  • Replace worn out or damaged parts
  • Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
Specifications
Specifications
Transparent
Cover Plate
9100X
Inner Shield
5/Pk.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates