Learn More
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter.
25.00€ - 309.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 53 x 103 cm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3M Speedglas Welding Filter |
Product Type | Inner Cover Plate |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15709637
|
3M™
7000000184 |
Protection |
25.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15760098
|
3M™
7100090450 |
Increase 1 shade |
279.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15710098
|
3M™
7100080229 |
Increase 2 shades |
309.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The inner cover plate is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter
- Replace anytime the plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with soft cloth or lens paper
- Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
- Can be used to increase +1 or +2 dark shades of the welding filter
- Failure to use an inside protection plate with the filter voids the warranty if spark or spatter cause damage to the glass
Specifica
Clear | |
53 x 103 cm | |
3M Speedglas Welding Filter | |
Inner Cover Plate |