Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessories for Pipet Washer and Dryer
Accessories for use with Pipet Washer and Dryer
Marca: SPEX CertiPrep™ PIPPUMP-115V
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pipette Washer Pump, 230V
- For use with SPEX CertiPrep Pipette Washer/Dryer.
- Durable polyethylene construction
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifica
For pipet washer and dryer | |
Pipette Washer Pump, 115V |