Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Codice prodotto. p-4186263 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15286106
Marca: SPEX CertiPrep™ ODER100G
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
  • Non-toxic, environmentally safe purple beads trap odors, and convert them into harmless compounds that remain trapped in the beads
  • As odors get trapped, the beads start turning brown
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
Volume (sistema metrico) 100 g