Learn More
Buerkle™ Spill Trough Laboratory Tray Set
Codice prodotto. 11941651 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Include:
Set of 4 Nested Trays
Set of 6 Nested Trays
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 11941651
Marca: Buerkle™ 42010100
Use the Buerkle™ Polypropylene Nesting Tray Set in the laboratory. This set of trays is not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers and is temperature resistant up to +60°C (briefly up to +80°C.)
Vassoi da laboratorio pratici e per qualsiasi utilizzo, impilabili se vuoti e di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione. Validi anche come recipienti per la raccolta delle fuoriuscite di sostanze aggressive e pericolose per l'ambiente, per operazioni in laboratorio come vassoio per etching, supporto per strumenti, vassoio per medicine, per sviluppo di fotografie, come vassoio di presentazione per campioni o vassoio di esposizione per alimenti.
  • Polipropilene, bianco
  • Realizzati mediante stampa a iniezione, non per imbutitura profonda
  • I vassoi possono essere impilati
  • Vassoio non adatto a lavastoviglie o cappe a temperatura controllata
  • Resistenti a temperature fino a +60°C (fino a +80°C per tempi brevi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5, 1.5, 3, 10, 21, 39 L
Dimensioni (L x P x A) 180 x 230 x 42, 250 x 310 x 65, 310 x 370 x 75, 420 x 520 x 120, 534 x 634 x 140, 648 x 846 x 160 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 42, 65, 75, 120, 140, 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180, 250, 310, 420, 534, 648 mm
Materiale Polipropilene
Tipo Set di vassoi da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 230, 310, 370, 520, 634, 846 mm
Include Set of 6 Nested Trays
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in., 25.51 in., 7.08 in., 9.84 in., 12 in., 16.53 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in., 2.55 in., 2.95 in., 4.72 in., 5.51 in., 6.29 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in., 14.56 in., 20.47 in., 24.96 in., 33.3 in., 9.05 in.