Learn More
Gilac™ Spill Tray
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
6.89€ - 23.15€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Tipo | Utility Tray |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17978411
|
Gilac™
G154321-3 |
5 L | White |
6.89€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17968721
|
Gilac™
G154421-3 |
8 L | White |
9.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17948471
|
Gilac™
G154521-3 |
10 L | White |
11.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17968621
|
Gilac™
G119577-3 |
12 L | Gray |
13.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17938711
|
Gilac™
G179477-3 |
15 L | Gray |
15.50€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17998581
|
Gilac™
G119777-3 |
25 L | Gray |
23.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Allows you to store your small containers in a confined space.
- Rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Other colors available on request.
- To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
- 100% of the capacity of the largest container,
- 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Specifica
HDPE | |
Utility Tray | |
Not Autoclavable |