Learn More
Buerkle™ Vassoio da laboratorio per la raccolta di liquidi
Adatti per sostanze aggressive pericolose per l'ambiente, operazioni di laboratorio, sviluppo di fotografie, come vassoio per etching, portastrumenti, vassoio di medicine, vassoio per presentazione di campioni o esposizione di alimenti. I vassoi da laboratorio Buerkle™ per la raccolta di liquidi sono pratici, multiuso, impilabili se vuoti, di lunga durata, infrangibili e resistenti alla flessione.
Marca:  Buerkle™ 4201-1824
12.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10028320
  • 22.15€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These laboratory trays are practical, all-purpose trays that can be nested when empty, and are durable, shatterproof and resist flexing. Also suitable as a spill trough for environmentally dangerous aggressive substances, for laboratory work, as an etching tray, as an instrument holder, a medicine tray, for photographic development, as a sample presentation tray or a display tray for foodstuffs.
  • Polypropylene, white
  • Manufactured using injection moulding, not by deep drawing
  • Trays can be nested
  • Tray not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • +°+°
Specifica
Specifica
3 L
250 x 310 x 65 mm
65 mm (Outer Rim)
Polipropilene
240 mm (Inner Base), 250 mm (Outer Base), 310 (Outer Rim) mm
190 x 250 mm (base)
Bianco
180 mm (Inner Base), 190 mm (Outer Base), 250 (Outer Rim) mm
Vassoio da laboratorio
Forma rettangolare