Learn More
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns
Anelli in polipropilene progettati per colonne a flusso di gravità con protocollo di centrifugazione
15.00€ - 20.00€
Specifica
Descrizione | Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns. |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Quantità | Confezione da 10 |
Tipo | Adattatore per centrifugazione PD-10 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11717829
|
Cytiva
28-9232-45 |
For PD-10 Desalting Column |
20.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11707829
|
Cytiva
28-9232-44 |
For PD MidiTrap G-25 Column |
20.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11797819
|
Cytiva
28-9232-43 |
For PD MiniTrap G-25 Column |
15.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Specifica
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns. | |
Polipropilene | |
Confezione da 10 | |
Adattatore per centrifugazione PD-10 |
Titolo del prodotto
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns