Learn More
Buerkle™ Spiral Screw for PowderProof™ Sampler
Codice prodotto. 11887383 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11887383
Marca: Buerkle™ 53020912
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PowderProof is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without difficulty. Stainless steel V4A (1.4404)
PowderProof is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without difficulty. Stainless steel V4A (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (V4A)
Da utilizzare con (apparecchiatura) For up to 2 mm dia. Powders
Lunghezza (sistema metrico) 90 cm