Learn More
Nabertherm™ Split Type Horizontal Tube Furnace RSH 1100 Series with B500 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes.
5140.00€ - 11780.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | B500 |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | Up to 1100°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17388149
|
Nabertherm™
RS152L2AN |
50 mm | 250 mm |
5140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17308159
|
Nabertherm™
RS252L2AN |
50 mm | 500 mm |
5640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348159
|
Nabertherm™
RS322L2AN |
120 mm | 500 mm |
7210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17388159
|
Nabertherm™
RS382L2AN |
80 mm | 500 mm |
6960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17328169
|
Nabertherm™
RS422L2AN |
120 mm | 750 mm |
9350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17368169
|
Nabertherm™
RS472L2AN |
170 mm | 750 mm |
10560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17308179
|
Nabertherm™
RS482L2AN |
80 mm | 750 mm |
8900.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348179
|
Nabertherm™
RS522L2AN |
120 mm | 1000 mm |
10120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17388179
|
Nabertherm™
RS572L2AN |
170 mm | 1000 mm |
11780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1100°C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Type N thermocouple
- Split-type design for simple insertion of the working tube
- Working tube made of material C 530 including fiber plugs for operation under air in scope of delivery
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- Switchgear and control unit integrated in furnace housing
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
B500 | |
Up to 1100°C |