Learn More
Nabertherm™ Split Type Vertical Tube Furnace RSV 1300 Series with P570 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes.
8320.00€ - 15480.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | P570 |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | Up to 1300°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17398119
|
Nabertherm™
RI252V3AN3 |
50 mm | 500 mm |
8320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17338129
|
Nabertherm™
RI322V3AN3 |
120 mm | 500 mm |
10280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17378129
|
Nabertherm™
RI382V3AN3 |
80 mm | 500 mm |
9920.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17318139
|
Nabertherm™
RI422V3AN3 |
120 mm | 750 mm |
12750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17358139
|
Nabertherm™
RI472V3AN3 |
170 mm | 750 mm |
13950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17398139
|
Nabertherm™
RI482V3AN3 |
80 mm | 750 mm |
12290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17338149
|
Nabertherm™
RI522V3AN3 |
120 mm | 1000 mm |
13840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17378149
|
Nabertherm™
RI572V3AN3 |
170 mm | 1000 mm |
15480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1300°C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Type S thermocouple
- Frame for vertical operation
- Split-type design for simple insertion of the working tube
- Working tube made of material C 530 includes fiber plugs for operation under air in scope of delivery
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- RSV: switchgear and control unit separate from furnace in own wall or standing cabinet
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
P570 | |
Up to 1300°C |